Print…
Pentadecanoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0035-25G P0035-500G P0035-100G
TCIAP0035-25GEA 55 EUR
TCIAP0035-25G TCIAP0035-500G TCIAP0035-100G
Pentadecanoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Pentadecanoic acid
Fórmula: C₁₅H₃₀O₂
Ponto de ebulição: 339°C
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Densidade: 0,8496 g/cm³ (70 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002745
Número CAS: 1002-84-2
EINECS: 213-693-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0be94d8c97f2ad6e68556e7e3257af7858e23dc&vid=efa6575961f3ede48df6c7ba63429c8abd96aa12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency