Caprylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
O0027-25ML
O0027-500ML
TCIAO0027-25MLEA
20
EUR
TCIAO0027-25ML
TCIAO0027-500ML
Caprylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Caprylic acid
Fórmula:
C₈H₁₆O₂ Ponto de ebulição: 238°C Ponto de Fusão: 16 °C Densidade: 0,9066 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 109°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004429 Número CAS: 124-07-2 EINECS: 204-677-5 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,01765 |
|
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |