Print…
Ácido esteárico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Octadecanoic acid, Octadecylic acid
S0163-25G S0163-500G
TCIAS0163-25GEA 16 EUR
TCIAS0163-25G TCIAS0163-500G
Ácido esteárico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ácido esteárico
Fórmula: C₁₈H₃₆O₂
Peso Molecular: 284.48 g/mol
Ponto de ebulição: 240°C
Ponto de Fusão: 67
Ponto de Inflamação: 196 (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002752
Número CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 14,08804
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75ff009b9bba4c6d7c28ab3c541f1dcc4c9739f9&vid=f72448c356a8d236535ad340eb7277dd7cec412b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency