Print…
Nonadecanoic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0283-10G N0283-25G
TCIAN0283-10GEA 76 EUR
TCIAN0283-10G TCIAN0283-25G
Nonadecanoic acid ≥98.0% (por GC)
Nonadecanoic acid
Fórmula: C₁₉H₃₈O₂
Ponto de ebulição: 238°C
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Densidade: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002754
Número CAS: 646-30-0
EINECS: 211-472-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62567ede44c280f919206bbec13997789c3218fb&vid=9a8b3401f05935c4e64f68c1e3eecd834e3ad860&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Neutralization Value 184 to 190