Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
H0105-25ML
H0105-500ML
TCIAH0105-25MLEA
18
EUR
TCIAH0105-25ML
TCIAH0105-500ML
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 205°C Ponto de Fusão: –3°C Densidade: 0,9276 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 108°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004421 Número CAS: 142-62-1 EINECS: 205-550-7 UN: 2829 ADR: 8,III Merck Index: 14,01759 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |