Print…
Ácido heptanóico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0030-25ML H0030-500ML
TCIAH0030-25MLEA 17 EUR
TCIAH0030-25ML TCIAH0030-500ML
Ácido heptanóico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ácido heptanóico
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 223°C
Ponto de Fusão: –8°C
Densidade: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 120°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004426
Número CAS: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,04660
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c398457150057d694b2c2c6eb880e799a7f155a&vid=d1511ebd9c1342c1d875d94749293108c53b3ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %