Print…
Margaric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0019-25G H0019-500G H0019-100G
TCIAH0019-25GEA 67 EUR
TCIAH0019-25G TCIAH0019-500G TCIAH0019-100G
Margaric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Margaric acid
Fórmula: C₁₇H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 220°C
Ponto de Fusão: 63 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002751
Número CAS: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 14,05751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9a7ed9d517e3934bd5d8bc729ea44912cfbb41d&vid=b53d67b952755420f33b8d00ba1befd114ed0025&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency