Print…
Behenic acid ≥80.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D0963-25G D0963-500G
TCIAD0963-25GEA 17 EUR
TCIAD0963-25G TCIAD0963-500G
Behenic acid ≥80.0% (por GC)
Behenic acid
Fórmula: C₂₂H₄₄O₂
Ponto de ebulição: 306°C
Ponto de Fusão: 80 °C
Densidade: 0,8221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002807
Número CAS: 112-85-6
EINECS: 204-010-8
Merck Index: 14,01023
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de551e8de9d7b0d41fea2a81ebbb7808da03f2eb&vid=b9c03d2c163fc53db6c2f90a1ec4f4d80ab7c004&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 76.0 to 81.0 deg-C