Print…
Cyclohexyl acetate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0028-25ML A0028-500ML
TCIAA0028-25MLEA 16 EUR
TCIAA0028-25ML TCIAA0028-500ML
Cyclohexyl acetate ≥99.0% (por GC)
Cyclohexyl acetate
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 174°C
Ponto de Fusão: –77 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 58°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003850
Número CAS: 622-45-7
EINECS: 210-736-6
UN: 2243
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eec09b36919476a6e02aede149328fd7733b9a7d&vid=6294f6b4a0d356d3e8966aac3802e030d5d8339a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %