Print…
Acetato de pentilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: n-Pentyl acetate, Acetic acid amyl ester, Acetic acid pentyl ester, Pentyl acetate
A0021-25ML A0021-500ML
TCIAA0021-25MLEA 16 EUR
TCIAA0021-25ML TCIAA0021-500ML
Acetato de pentilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de pentilo
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 148°C
Ponto de Fusão: -71
Ponto de Inflamação: 45°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009500
Número CAS: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcebb8adcd536407ec2a19a334d1dcbad6b0acec&vid=b96d23095d205e1a275f89c8c817ce1ee945d175&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %