Acetato de butilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
A0024-25ML
A0024-500ML
TCIAA0024-25MLEA
16
EUR
TCIAA0024-25ML
TCIAA0024-500ML
Acetato de butilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de butilo
Fórmula:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Ponto de ebulição: 126°C Ponto de Fusão: –76 °C Densidade: 0,875 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 28°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009445 Número CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 UN: 1123 ADR: 3,III Merck Index: 14,01535 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |