Print…
Acetato de isopropilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Isopropilacetato
A0036-25ML A0036-500ML
TCIAA0036-25MLEA 17 EUR
TCIAA0036-25ML TCIAA0036-500ML
Acetato de isopropilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de isopropilo
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Peso Molecular: 102.13 g/mol
Ponto de ebulição: 88°C
Ponto de Fusão: -62
Ponto de Inflamação: 7°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008877
Número CAS: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05205
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f51d2081ca035eab1a09491d3b9c3732b27e5e&vid=9a4034c6f9b0414c27099ad193c41cc11b6794ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %