Print…
Acetato de terc-butilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0026-25ML A0026-500ML
TCIAA0026-25MLEA 17 EUR
TCIAA0026-25ML TCIAA0026-500ML
Acetato de terc-butilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de terc-butilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 96°C
Ponto de Fusão: 90…97 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008807
Número CAS: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01537
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e6003257f04841cbd20d88a45f63c6c44dc209&vid=b352bc7a2ac3671ca78fb05f2d847d25dbea7fe7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 1.0