Print…
Acetato de isopentilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
A0033-25ML A0033-500ML
TCIAA0033-25MLEA 17 EUR
TCIAA0033-25ML TCIAA0033-500ML
Acetato de isopentilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de isopentilo
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Peso Molecular: 130.19 g/mol
Ponto de ebulição: 141°C
Ponto de Fusão: -78
Ponto de Inflamação: 38°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008946
Número CAS: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f6b7448766aec298061b4cf89d8531a98e4e6f2&vid=7d254f0205bccf460f477046c624188020b4c16e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %