Print…
Acetato de isobutilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropyl acetate
A0034-25ML A0034-500ML
TCIAA0034-25MLEA 16 EUR
TCIAA0034-25ML TCIAA0034-500ML
Acetato de isobutilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de isobutilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 117°C
Ponto de Fusão: -99
Ponto de Inflamação: 21°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008932
Número CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3 II
Merck Index: 14,05130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7e208f20136ed222d6d65b05ab5dd76117eaa2e&vid=ed2986b5d5c9ac4a424f65f0baf70fe63dc2d586&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %