Print…
3,4-Hexanedione ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0573-25ML H0573-5ML
TCIAH0573-25MLEA 112 EUR
TCIAH0573-25ML TCIAH0573-5ML
3,4-Hexanedione ≥96.0% (por GC)
3,4-Hexanedione
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 114.14 g/mol
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Fusão: -10
Ponto de Inflamação: 27°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00010237
Número CAS: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN: 1224
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a3050bd7f91ee6be202f97ae9bac61d96d1a044&vid=daf69249defccc232807ae2e69acc833202b40d4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %