Print…
2,3-Pentanodiona ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Pentane-2,3-dione
P0051-25ML P0051-500ML P0051-100ML
TCIAP0051-25MLEA 27 EUR
TCIAP0051-25ML TCIAP0051-500ML TCIAP0051-100ML
2,3-Pentanodiona ≥97.0% (por GC)
2,3-Pentanodiona
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: –52 °C
Densidade: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 19°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00009313
Número CAS: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0496ba75a12129ede1716609ad70fbae180fbc8f&vid=c98bb4e5f203001ac6850b6a79f77142ad34afc8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %