Print…
3-Hexanona ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0115-25ML H0115-5ML
TCIAH0115-25MLEA 89 EUR
TCIAH0115-25ML TCIAH0115-5ML
3-Hexanona ≥98.0% (por GC)
3-Hexanona
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 123 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55,4 °C
Densidade: 0,8216 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 14°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009402
Número CAS: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73b0e726dc8cb5fcb2cacefb239528dc31c1eec5&vid=5f8cb2134e64dbe4bd3b988e7c4c7031ffa5a14b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %