Print…
2-Hexanona ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0114-25ML H0114-500ML H0114-100ML
TCIAH0114-25MLEA 23 EUR
TCIAH0114-25ML TCIAH0114-500ML TCIAH0114-100ML
2-Hexanona ≥98.0% (por GC)
2-Hexanona
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 127°C
Ponto de Fusão: -57°C
Densidade: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 23°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009482
Número CAS: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06033
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50fac589b5d45cc32cb1412ef7d64dc421dc049b&vid=770f12ffd7c84ff2c68b10aff25594649c08ea17&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %