Print…
10-Nonadecanone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
N0658-25G N0658-5G
TCIAN0658-25GEA 289 EUR
TCIAN0658-25G TCIAN0658-5G
10-Nonadecanone ≥97.0% (por GC)
10-Nonadecanone
Fórmula: C₁₉H₃₈O
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Fusão: 57 °C
Densidade: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009584
Número CAS: 504-57-4
EINECS: 207-994-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72d00eaff15c0cdfae5f86e28d1985ecd212926f&vid=1b7fc4b04453d4d9ebd7fb83fc3abbb492a31b9a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity