Print…
Methyl benzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0033-25ML B0033-500ML B0033-100ML
TCIAB0033-25MLEA 22 EUR
TCIAB0033-25ML TCIAB0033-500ML TCIAB0033-100ML
Methyl benzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Methyl benzenesulphonate
Fórmula: C₇H₈O₃S
Ponto de ebulição: 280°C
Densidade: 1,2889 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 143°C
Número MDL : MFCD00014737
Número CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9868ced92a123a2440a2c0b3cdb86dde7de78eab&vid=9868ced92a123a2440a2c0b3cdb86dde7de78eab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %