Print…
4-Propylbenzenesulphonyl chloride ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Propylbenzene-1-sulphonyl chloride
P1366-25G P1366-5G
TCIAP1366-25GEA 134 EUR
TCIAP1366-25G TCIAP1366-5G
4-Propylbenzenesulphonyl chloride ≥93.0% (por GC)
4-Propylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₁₁ClO₂S
Peso Molecular: 218.7 g/mol
Ponto de Fusão: -4
Número MDL : MFCD00041508
Número CAS: 146949-07-7
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1484af68a3e3d573f1f3b8e183c4ddcc37ddeff2&vid=1484af68a3e3d573f1f3b8e183c4ddcc37ddeff2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %