Print…
1-Octanesulphonyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
O0150-25G O0150-500G
TCIAO0150-25GEA 45 EUR
TCIAO0150-25G TCIAO0150-500G
1-Octanesulphonyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
1-Octanesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₁₇ClO₂S
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: 14,6 °C
Densidade: 1,087 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00014729
Número CAS: 7795-95-1
EINECS: 232-249-8
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cf11e50fa46a6547f2a1cc4dcf071bccd89b5b2&vid=3cf11e50fa46a6547f2a1cc4dcf071bccd89b5b2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %