Print…
2-Mercaptobenzimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0055-25G B0055-500G
TCIAB0055-25GEA 16 EUR
TCIAB0055-25G TCIAB0055-500G
2-Mercaptobenzimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Mercaptobenzimidazole
Fórmula: C₇H₆N₂S
Ponto de ebulição: 376 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 154 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00466107
Número CAS: 583-39-1
EINECS: 209-502-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dff2e67610b5b3e7c04096e8bf762641b22872e&vid=5dff2e67610b5b3e7c04096e8bf762641b22872e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency