Print…
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T0480-25G T0480-500G
TCIAT0480-25GEA 16 EUR
TCIAT0480-25G TCIAT0480-500G
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane ≥98.0% (por GC)
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propane
Fórmula: C₆H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 149°C
Ponto de Fusão: 53 °C
Densidade: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004694
Número CAS: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3413a080cbfe27f89b3efaf9622596c6b4250232&vid=3413a080cbfe27f89b3efaf9622596c6b4250232&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity