Print…
(±)-2,5-Dimethyl-3-hexanol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1969-25ML D1969-5ML
TCIAD1969-25MLEA 105 EUR
TCIAD1969-25ML TCIAD1969-5ML
(±)-2,5-Dimethyl-3-hexanol ≥97.0% (por GC)
(±)-2,5-Dimethyl-3-hexanol
Fórmula: C₈H₁₈O
Ponto de ebulição: 65°C
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0,8159 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00026452
Número CAS: 19550-07-3
EINECS: 243-152-5
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed4831dc6871f19ff70538caf70d70f9405a3bbe&vid=ed4831dc6871f19ff70538caf70d70f9405a3bbe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %