Print…
4-Nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0697-25G N0697-5G
TCIAN0697-25GEA 100 EUR
TCIAN0697-25G TCIAN0697-5G
4-Nitrobenzenesulphonamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Nitrobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₆N₂O₄S
Peso Molecular: 202.19 g/mol
Ponto de Fusão: 187
Número MDL : MFCD00007937
Número CAS: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c6ce21ff2da9b286d932a03a7c2fa830f49914&vid=95c6ce21ff2da9b286d932a03a7c2fa830f49914&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C