Print…
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 2-Methyl-5-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
M2178-25G M2178-5G
TCIAM2178-25GEA 210 EUR
TCIAM2178-25G TCIAM2178-5G
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClNO₄S
Peso Molecular: 235,65
Ponto de ebulição: 198°C
Ponto de Fusão: 46
Número MDL : MFCD00051695
Número CAS: 121-02-8
EINECS: 204-444-8
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b7252a24b84a1dd28cf8952ccda2c148f082a34&vid=9b7252a24b84a1dd28cf8952ccda2c148f082a34&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C