Print…
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridin-2(1H)-one, 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
H0921-25G H0921-5G
TCIAH0921-25GEA 98 EUR
TCIAH0921-25G TCIAH0921-5G
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline
Fórmula: C₆H₆N₂O₄
Número MDL : MFCD00167612
Número CAS: 4966-90-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a754f9c2eb6495e43006818e63d061de5ee9c3&vid=b7a754f9c2eb6495e43006818e63d061de5ee9c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity