Print…
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0762-25G H0762-5G
TCIAH0762-25GEA 176 EUR
TCIAH0762-25G TCIAH0762-5G
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥98.0% (por GC)
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 105…106 °C
Número MDL : MFCD00006259
Número CAS: 15128-90-2
EINECS: 239-192-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0915cb4becfeb956e93884e5b0fd2090c56dc489&vid=0915cb4becfeb956e93884e5b0fd2090c56dc489&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency