Print…
2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline, 6-Hydroxy-2-methyl-3-nitropyridine, 6-Methyl-5-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine, 2-Methyl-3-nitro-6-pyridone
H1160-1G H1160-5G
TCIAH1160-1GEA 32 EUR
TCIAH1160-1G TCIAH1160-5G
2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Hydroxy-5-nitro-6-picoline
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Número MDL : MFCD00092010
Número CAS: 28489-45-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c69eaf9b0d062db4c5fb87914696242156b258d0&vid=c69eaf9b0d062db4c5fb87914696242156b258d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 238.0 deg-C