Print…
2-Hydroxy-3-nitro-4-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine
H1170-1G H1170-5G
TCIAH1170-1GEA 23 EUR
TCIAH1170-1G TCIAH1170-5G
2-Hydroxy-3-nitro-4-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Hydroxy-3-nitro-4-picoline
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 234°C
Número MDL : MFCD00010689
Número CAS: 21901-18-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=600ea911b9ea1dad1b93ff22a115e57495ccfa18&vid=198501b8344bd1e807b10c805e35c5dfc6ebd4d5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %