Print…
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methyl-5-nitropyridin-2-ol, 3-Methyl-5-nitropyridin-2(1H)-one, 3-Methyl-5-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-3-methyl-5-nitropyridine
H1173-25G H1173-5G
TCIAH1173-25GEA 205 EUR
TCIAH1173-25G TCIAH1173-5G
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline ≥98.0% (por GC)
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 229°C
Número MDL : MFCD03095073
Número CAS: 21901-34-8
EINECS: 244-647-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=964eb0ec020e6d58be650a4a6120a47dc10c2f28&vid=964eb0ec020e6d58be650a4a6120a47dc10c2f28&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %