Print…
1,6-Diaminohexane dihydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0096-25G D0096-500G
TCIAD0096-25GEA 22 EUR
TCIAD0096-25G TCIAD0096-500G
1,6-Diaminohexane dihydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,6-Diaminohexane dihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₈Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 258 °C
Densidade: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00012528
Número CAS: 6055-52-3
EINECS: 227-977-8
Merck Index: 14,04695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77f6dd95011439b0a23253335ea7272af6956824&vid=77f6dd95011439b0a23253335ea7272af6956824&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity