Print…
1,4-Diaminobutane dihydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
D0081-25G D0081-500G
TCIAD0081-25GEA 42 EUR
TCIAD0081-25G TCIAD0081-500G
1,4-Diaminobutane dihydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Fórmula: C₄H₁₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 290°C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00012526
Número CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db36cdb25dff162482d60fe6d38c6d334f5bed53&vid=db36cdb25dff162482d60fe6d38c6d334f5bed53&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency