Print…
Ethylenediamine monohydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,2-Diaminoethane monohydrate, 1,2-Ethanediamine monohydrate
E0081-25ML E0081-500ML
TCIAE0081-25MLEA 20 EUR
TCIAE0081-25ML TCIAE0081-500ML
Ethylenediamine monohydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ethylenediamine monohydrate
Fórmula: C₂H₈N₂·1H₂O
Ponto de ebulição: 118°C
Ponto de Fusão: 10°C
Densidade: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149563
Número CAS: 6780-13-8
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03795
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89aa80e70251c02a34b7fca48373af16517f8eef&vid=89aa80e70251c02a34b7fca48373af16517f8eef&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 22.0 to 24.0 %