Print…
Tyramine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammonium chloride, 4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, 4-Hydroxyphenethylammonium chloride
A0303-1G A0303-25G
TCIAA0303-1GEA 16 EUR
TCIAA0303-1G TCIAA0303-25G
Tyramine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tyramine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₂ClNO
Ponto de Fusão: 270…272 °C
Número MDL : MFCD00012901
Número CAS: 60-19-5
EINECS: 200-462-5
Merck Index: 14,09835
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eaa38d748d1b3eff140ee799b3d2b3c4f3c4f2a&vid=1eaa38d748d1b3eff140ee799b3d2b3c4f3c4f2a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %