Print…
3-Amino-2-naphthol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1593-5G A1593-1G
TCIAA1593-5GEA 364 EUR
TCIAA1593-5G TCIAA1593-1G
3-Amino-2-naphthol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-2-naphthol
Fórmula: C₁₀H₉NO
Número MDL : MFCD00004113
Número CAS: 5417-63-0
EINECS: 226-519-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caace4187ede00c1e56626725ae55e49e4f71072&vid=caace4187ede00c1e56626725ae55e49e4f71072&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %