Print…
2-Amino-5-nitro-4-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1638-1G A1638-5G
TCIAA1638-1GEA 22 EUR
TCIAA1638-1G TCIAA1638-5G
2-Amino-5-nitro-4-picoline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 220 °C
Número MDL : MFCD00010692
Número CAS: 21901-40-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0652f2f90cf9251386e4b554b1829fa022496808&vid=0652f2f90cf9251386e4b554b1829fa022496808&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C
Solubility in hot Pyridine almost transparency