Print…
2,4,6-Tri(dimetilaminometil)fenol ≥80.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris-2,6-dimethylaminomethylphenol, 2,6-Tris-N,N-dimethylaminomethylfenol, DMP-30, Epon® DMP-30 substitute
T0526-25G T0526-500G
TCIAT0526-25GEA 16 EUR
TCIAT0526-25G TCIAT0526-500G
2,4,6-Tri(dimetilaminometil)fenol ≥80.0% (por GC)
2,4,6-Tri(dimetilaminometil)fenol
Fórmula: C₁₅H₂₇N₃O
Peso Molecular: 265.4 g/mol
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD00008330
Número CAS: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
UN: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cae4a8195c3e104bba3e90b46db0aa72fb8c25&vid=13cae4a8195c3e104bba3e90b46db0aa72fb8c25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %