Print…
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2720-25G T2720-5G
TCIAT2720-25GEA 67 EUR
TCIAT2720-25G TCIAT2720-5G
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane ≥98.0% (por GC)
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Fórmula: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 144°C
Densidade: 1,137 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 38°C
Número MDL : MFCD00039266
Número CAS: 429-60-7
EINECS: 207-059-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f90d64e44fb1ea51624a5097b3715b39566c447&vid=9f90d64e44fb1ea51624a5097b3715b39566c447&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %