Print…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
N0279-5G N0279-25G
TCIAN0279-5GEA 66 EUR
TCIAN0279-5G TCIAN0279-25G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol ≥99.0% (por GC)
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₇H₄F₃NO₃
Ponto de ebulição: 135 - 138 °C (0,01 -rr)
Ponto de Fusão: 81 °C
Número MDL : MFCD00014714
Número CAS: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09253
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3df063f17cd626d8e5ff969abc8b99e96010ea2&vid=c3df063f17cd626d8e5ff969abc8b99e96010ea2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 79.0 to 81.0 deg-C