Print…
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3555-25G D3555-5G
TCIAD3555-25GEA 158 EUR
TCIAD3555-25G TCIAD3555-5G
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃F₂NO₄
Número MDL : MFCD00799521
Número CAS: 20372-63-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d8bfd29a7ae43310f6e023017daa52dcaf6878b&vid=6d8bfd29a7ae43310f6e023017daa52dcaf6878b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C