Print…
Palladium(II) trifluoroacetate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate
P1870-1G P1870-5G
TCIAP1870-1GEA 223 EUR
TCIAP1870-1G TCIAP1870-5G
Palladium(II) trifluoroacetate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Palladium(II) trifluoroacetate
Fórmula: C₄F₆O₄Pd
Peso Molecular: 332.45 g/mol
Número MDL : MFCD00013204
Número CAS: 42196-31-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fbd18f5c5502d512a16976f063ec093a4ed706c&vid=5fbd18f5c5502d512a16976f063ec093a4ed706c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %