Print…
Ethyl heptafluorobutyrate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
H0594-25G H0594-5G
TCIAH0594-25GEA 206 EUR
TCIAH0594-25G TCIAH0594-5G
Ethyl heptafluorobutyrate ≥97.0% (por GC)
Ethyl heptafluorobutyrate
Fórmula: C₆H₅F₇O₂
Ponto de ebulição: 96°C
Densidade: 1,394 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 14°C
Número MDL : MFCD00000434
Número CAS: 356-27-4
EINECS: 206-602-1
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4177ec33b2993964cb20171cf745bdc005a8d0a2&vid=4177ec33b2993964cb20171cf745bdc005a8d0a2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %