Print…
Dexamethasone-21-acetate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3628-1G D3628-5G
TCIAD3628-1GEA 63 EUR
TCIAD3628-1G TCIAD3628-5G
Dexamethasone-21-acetate ≥98.0% (por HPLC)
Dexamethasone-21-acetate
Fórmula: C₂₄H₃₁FO₆
Ponto de Fusão: 240°C
Número MDL : MFCD00027407
Número CAS: 1177-87-3
EINECS: 214-646-8
Merck Index: 14,02943
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09985406afecb1e4dc8153022e31f283ea96829e&vid=09985406afecb1e4dc8153022e31f283ea96829e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +84.0 to +90.0 deg (C=1, Dioxane)