Print…
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
T0810-25G T0810-500G T0810-100G
TCIAT0810-25GEA 47 EUR
TCIAT0810-25G TCIAT0810-500G TCIAT0810-100G
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Fórmula: C₆H₇F₃O₃
Peso Molecular: 184.11 g/mol
Ponto de ebulição: 132°C
Ponto de Fusão: -39
Ponto de Inflamação: 39°C
Número MDL : MFCD00000424
Número CAS: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f32e2d401c6336dd3edd52e7eb1586a63c1b292&vid=7f32e2d401c6336dd3edd52e7eb1586a63c1b292&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %