Print…
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(Cyanmethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(TrifluoroMethoxy)phenylacetonitrile, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
T1804-1G T1804-5G
TCIAT1804-1GEA 22 EUR
TCIAT1804-1G TCIAT1804-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NO
Ponto de ebulição: 96°C
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00061240
Número CAS: 49561-96-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92940696701904b9ec2955c7a2521d42ce7d83cf&vid=92940696701904b9ec2955c7a2521d42ce7d83cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %