Print…
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
F0671-1G F0671-5G
TCIAF0671-1GEA 22 EUR
TCIAF0671-1G TCIAF0671-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₆FNO
Peso Molecular: 151.14 g/mol
Ponto de ebulição: 98°C
Número MDL : MFCD00215835
Número CAS: 331-62-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fdc6ca0073ec54275e8c4e8db11a90de5b7be19&vid=6fdc6ca0073ec54275e8c4e8db11a90de5b7be19&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C