Print…
2-Fluoronicotinonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Cyano-2-fluoropyridine
C2538-25G C2538-5G
TCIAC2538-25GEA 210 EUR
TCIAC2538-25G TCIAC2538-5G
2-Fluoronicotinonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Fluoronicotinonitrile
Fórmula: C₆H₃FN₂
Peso Molecular: 122.1 g/mol
Ponto de ebulição: 196
Número MDL : MFCD03095082
Número CAS: 3939-13-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5ceaefae1dc10a16d0a7d09b21add81a043b816&vid=d5ceaefae1dc10a16d0a7d09b21add81a043b816&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %